Läs mer
1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone |
| CAS | 6921-64-8 |
| Molekylformel | C9H10O2 |
| MDL-nummer | MFCD00100559 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | CC(C1=CC=C(C)C=C1O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.17 |
| Procent renhet | 97% |