missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[2-Hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl]-ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-Hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl]-ethanone |
| CAS | 58282-51-2 |
| Molekylformel | C10H12O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethanone, 1-[2-hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl]-, 1-[2-Hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl]ethanone, 3-Acetyl-4-hydroxyphenethyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(12)9-6-8(4-5-11)2-3-10(9)13/h2-3,6,11,13H,4-5H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cc(CCO)ccc1O |
| IUPAC-namn | 1-[2-hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vikt | 180.0786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?