Läs mer
1-(2-Hydroxy-5-methoxyphenyl)-1-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Hydroxy-5-methoxyphenyl)-1-propanone |
| CAS | 49710-99-8 |
| Molekylformel | C10H12O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2'-Hydroxy-5'-methoxypropiophenone, 2-Hydroxy-5-methoxypropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-3-9(11)8-6-7(13-2)4-5-10(8)12/h4-6,12H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(=O)c1cc(OC)ccc1O |
| IUPAC-namn | 1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vikt | 180.0786 |