Läs mer
1-(2-Hydroxy-5-metylfenyl)etanon, TRC
Produktkod. 30399570
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30399570 250 mg
1 options
Produktkod. 30399570 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH505220250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
CAS 1450-72-2
Molekylformel C9H10O2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-6-3-4-9(11)8(5-6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
LEDER CC(=O)c1cc(C)ccc1O
IUPAC-namn 1-(2-hydroxy-5-metylfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Formel vikt 150.0681