Läs mer
1-(2-Hydroxy-5-metylfenyl)etanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone |
| CAS | 1450-72-2 |
| Molekylformel | C9H10O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-6-3-4-9(11)8(5-6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cc(C)ccc1O |
| IUPAC-namn | 1-(2-hydroxy-5-metylfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vikt | 150.0681 |