Läs mer
1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-1-propen-1-yl]quinolinium Tetrafluoroborate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-1-propen-1-yl]quinolinium Tetrafluoroborate |
| CAS | 189148-50-3 |
| Molekylformel | C22H21BF4N2OS |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(3-Methyl-2(3H)-Benzothiazolylidene)-1-Propen-1-Yl]Quinolinium Tetrafluorobo |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21N2OS.BF3.FH/c1-23-20-10-4-5-11-21(20)26-22(23)12-6-7-17-13-14-24(15-16-25)19-9-3-2-8-18(17)19;2-1(3)4;/h2-14,25H,15-16H2,1H3;;1H/q+1;;/p-1 |
| LEDER | CN1\C(=C\C=C\c2cc[n+](CCO)c3ccccc23)\Sc4ccccc14.F[B-](F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.28 |
| Formel vikt | 448.1404 |