Läs mer
1-(2-Hydroxyethyl)-4-methylpiperazine, 98%
Produktkod. 10539803 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10539803 250 mg Glasflaska 250mg
10065163 1 g Glasflaska 1g
10227233 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10539803 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 384832500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5464-12-0 | C7H16N2O | 144.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5464-12-0
Molekylformel C7H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 144.22
MDL-nummer MFCD03840691
InChI-nyckel QHTUMQYGZQYEOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-hydroxyethyl-4-methylpiperazine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethanol, 1-piperazineethanol, 4-methyl, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-n-hydroxyethyl-4-methyl piperazine, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-ethanol, 1-2-hydroxyethyl-4-methyl-piperazine, 4-methylpiperazine-1-ethanol, 2-4-methylpiperazinyl ethan-1-ol, 2-4-methyl-1-piperazinyl ethanol
PubChem CID 231184
IUPAC-namn 2-(4-metylpiperazin-1-yl)etanol
LEDER CN1CCN(CC1)CCO
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-(2-Hydroxyethyl)-4-methylpiperazine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Kokpunkt 54°C to 55°C (0.5 mbar)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4850 to 1.487
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 144.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.