Läs mer
1-(2-Hydroxyethyl) Ester, 1,4-Benzenedicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terephthalic Acid, Mono-2-hydroxyethyl Ester |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c11-5-6-15-10(14)8-3-1-7(2-4-8)9(12)13/h1-4,11H,5-6H2,(H,12,13) |
| Formel vikt | 210.053 |