Läs mer
1-(2-Hydroxyethyl)lepidinium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Hydroxyethyl)lepidinium Bromide |
| CAS | 26468-13-3 |
| Molekylformel | C12H14BrNO |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-(2-Hydroxyethyl)-4-methylquinolinium Bromide, 1-(2-Hydroxyethyl)lepidinium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14NO.BrH/c1-10-6-7-13(8-9-14)12-5-3-2-4-11(10)12;/h2-7,14H,8-9H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | CC1=CC=[N+](C2=CC=CC=C12)CCO.[Br-] |
| IUPAC-namn | 2-(4-methylquinolin-1-ium-1-yl)ethanol;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.15 |
| Formel vikt | 267.0259 |