Läs mer
1-(2-hydroxyetyl)piperazin, 98+%
Produktkod. 11493437
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493437 500 g 500g
11488780 10 g 10g
11483437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17215.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103-76-4 | C6H14N2O | 130,191 g/mol
1-Piperazinetanol är en hydroxialkylsubstituerad pieprazin som används vid framställning av farmaceutiska föreningar. Det används också som mellanprodukt vid tillverkning av polyuretankatalysatorer, korrosionsinhibitorer, ytaktiva ämnen, syntetiska fibrer, läkemedel. Det används också för att syntetisera trietylendiamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Piperazinetanol är en hydroxialkylsubstituerad pieprazin som används vid framställning av farmaceutiska föreningar. Det används också som mellanprodukt vid tillverkning av polyuretankatalysatorer, korrosionsinhibitorer, ytaktiva ämnen, syntetiska fibrer, läkemedel. Det används också för att syntetisera trietylendiamin.
Löslighet
Blandbar med vatten. Även blandbar i etanol, aceton, eterbensen. Oblandbar i hexan.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-76-4
Molekylformel C6H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 130.191
MDL-nummer MFCD00005970
InChI-nyckel WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxyethyl piperazine, 1-piperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl piperazine, hydroxyethylpiperazine, 2-1-piperazinyl ethanol, 2-hydroxyethylpiperazine, 2-piperazinoethanol, 2-piperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-piperazinethanol, 4-2-hydroxyethyl piperazine
PubChem CID 7677
IUPAC-namn 2-piperazin-1-yletanol
LEDER C1CN(CCN1)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Smältpunkt -39 °C
Densitet 1.06
pH 12.3
Kokpunkt 242 °C till 246 °C
Flampunkt 135 °C (275 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.5065
Kvantitet 500 g
Beilstein 104361
Löslighetsinformation Blandbar med vatten. Blandbar också i etanol, aceton och eterbensen. Omblandbar i hexan.
Formel vikt 130.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.