Läs mer
1-(2-Hydroxyetyl)piperazin, Mikromol™
Beskrivning
1-(2-Hydroxyetyl)piperazin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine |
| CAS | 103-76-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C6 H14 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2 |
| LEDER | OCCN1CCNCC1 |
| IUPAC-namn | 2-piperazin-1-yletanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?