Läs mer
1-(2-hydroxyetyl)piperidin, 99 %
Produktkod. 11490278
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490278 100 g 100g
11400288 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23816.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3040-44-6 | C7H15NO | 129,203 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3040-44-6
Molekylformel C7H15NO
Molekylvikt (g/mol) 129.203
MDL-nummer MFCD00006512
InChI-nyckel KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinoethanol, 1-piperidineethanol, 2-piperidin-1-yl ethanol, 1-2-hydroxyethyl piperidine, n-2-hydroxyethyl piperidine, n-piperidineethanol, 2-1-piperidinyl ethanol, n-hydroxyethyl piperidine, beta-piperidylethanol, beta-piperidinoethanol
PubChem CID 18232
ChEBI CHEBI:61238
IUPAC-namn 2-piperidin-1-yletanol
LEDER C1CCN(CC1)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Hydroxyethyl)piperidine
Smältpunkt 16 °C
Densitet 0.977
pH 12.4
Kokpunkt 199 °C till 202 °C
Flampunkt 83 °C (181 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.4804
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 103390
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 129.2
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.