Läs mer
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpentan-1-one, Mikromol™
Beskrivning
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpentan-1-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpentan-1-one |
| CAS | 93651-85-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpentan-1-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H18 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2'-Hydroxy-3-phenylvalerophenone (7CI), 1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenylpentan-1-one, 2-Hydroxy-3-phenylvalerophenon, 2-Hydroxy-beta-phenylvalerophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O2/c1-2-13(14-8-4-3-5-9-14)12-17(19)15-10-6-7-11-16(15)18/h3-11,13,18H,2,12H2,1H3 |
| LEDER | CCC(CC(=O)c1ccccc1O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenylpentan-1-one |
| Visa mer |