Läs mer
1-(2-Hydroxyfenyl)etanon (2-Hydroxyacetofenon), Mikromol™
Produktkod. 30050094
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050094 100 mg
1 options
Produktkod. 30050094 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0042.13
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-(2-hydroxyfenyl)etanon (2-hydroxyacetofenon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
CAS 118-93-4
Analyt- eller komponentnamn 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. I (EP), 2-Hydroxyacetophenone, Paracetamol Impurity I
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn 1-(2-hydroxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 136,0524 g/mol