Läs mer
1-(2-jodbensyl)-lH-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10347064
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10347064 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10347064 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47511DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Iodobenzyl)-1H-1, 2, 4-triazole
CAS 876316-31-3
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H8IN3
MDL-nummer MFCD08741431
Kvantitet 1 g
Synonym 1-2-iodobenzyl-1h-1,2,4-triazole, 1-2-iodophenyl methyl-1,2,4-triazole, 1-2-iodophenyl methyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-2-iodophenyl methyl, 1-2-iodobenzyl-1h-1,2,4 triazole
InChI-nyckel NDJIYFFWZVACMJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER IC1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
IUPAC-namn 1-[(2-jodfenyl)metyl]-1,2,4-triazol
Molekylvikt (g/mol) 285.09
PubChem CID 18525817
Formel vikt 285.08
Procent renhet 97%