Läs mer
1-(2-Iodoethyl)-4-octylbenzene, Mikromol™
Produktkod. 30050685
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050685 100 mg
1 options
Produktkod. 30050685 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3554.070100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Iodoethyl)-4-octylbenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Octylphenyl)-1-iodoethane
CAS 162358-07-8
Analyt- eller komponentnamn 2-(4-Octylphenyl)-1-iodoethane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H25 I
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzene, 1-(2-iodoethyl)-4-octyl-, 2-(4-Octylphenyl)ethyl iodide
InChI formel InChI=1S/C16H25I/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11-16(12-10-15)13-14-17/h9-12H,2-8,13-14H2,1H3
LEDER CCCCCCCCc1ccc(CCI)cc1
IUPAC-namn 1-(2-iodoethyl)-4-octylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 344.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 344.1001 g/mol