Läs mer
1-(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamine dihydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2S.2ClH/c1-6(2)8-10-7(4-9-3)5-11-8;;/h5-6,9H,4H2,1-3H3;2*1H |
| Formel vikt | 242.0411 |