Läs mer
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazol, 99+%
Produktkod. 15491596
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491596 1 g 1g
15401606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15491596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54792.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 74257-00-4 | C11H12N4O4S | 296,30 g/mol
1-(2-mesitylensulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazol är ett effektivt kopplingsreagens i syntesen av oligonukleotider via fosfotriestermetod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-(2-mesitylensulfonyl)-3-Nitro-1H-1,2,4-triazol är ett effektivt kopplingsreagens vid syntes av oligonukleotider via fosfotriestermetod.
Löslighet
Löslig i kloroform.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74257-00-4
Molekylformel C11H12N4O4S
Molekylvikt (g/mol) 296.30
MDL-nummer MFCD00009754
InChI-nyckel SFYDWLYPIXHPML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-mesitylsulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 1-mesitylene-2-sulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, msnt, 1-mesitylene-2-sulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyl-1,2,4-triazole, 1-2-mesitylenesulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 2,4,6-trimethylphenyl-3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl sulfone, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylbenzenesulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyl
PubChem CID 716901
IUPAC-namn 3-nitro-1-(2,4,6-trimetylfenyl)sulfonyl-1,2,4-triazol
LEDER CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)N1C=NC(=N1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
Smältpunkt 134 °C till 139 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 4328921
Löslighetsinformation Löslig i kloroform.
Formel vikt 296.3
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.