Läs mer
1-[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15497885
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497885 1 g 1g
15407895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497885 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31765.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 468074-91-1
Molekylformel C10H11F3O3
Molekylvikt (g/mol) 236.19
MDL-nummer MFCD08062374
InChI-nyckel DKUPMKWSJITPFC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-hydroxy-1-2-methoxy-5-triflouromethoxy phenyl ethane
PubChem CID 18542515
IUPAC-namn 1-[2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
LEDER COC1=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C1)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Kvantitet 1 g
Formel vikt 236.19
Procent renhet 95%