Läs mer
1-(2-Methoxy-d3-phenylazo)-2-naphthol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Methoxyphenylazo)-2-naphthol-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 1398109-09-5 |
| Molekylformel | C17 D3 H11 N2 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1-(2-Methoxy-d3-phenylazo)-2-naphthol, 1-(2-Methoxyphenylazo)-2-naphthol-D3 (methoxy-D3), 1-[2-[2-(Methoxy-d3)phenyl]diazenyl]-2-naphthalenol, Sudan Red G-d3 (methoxy-d3), Anisole-2-azo-β-naphthol-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H14N2O2/c1-21-16-9-5-4-8-14(16)18-19-17-13-7-3-2-6-12(13)10-11-15(17)20/h2-11,20 H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1N=Nc2c(O)ccc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 1-[[2-(trideuteriomethoxy)phenyl]diazenyl]naphthalen-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.3238 |
| Formel vikt | 281.1244 g/mol |
| Visa mer |