Läs mer
1-(2-Methoxyethyl)homopiperazine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15404447
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15404447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31806.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 927802-38-8
Molekylformel C8H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 158.245
MDL-nummer MFCD09054770
InChI-nyckel PDGPTNXEAQRUMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methoxyethyl-1,4-diazepane, 1-2-methoxy-ethyl-1,4 diazepane
PubChem CID 19019833
IUPAC-namn 1-(2-methoxyethyl)-1,4-diazepane
LEDER COCCN1CCCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Methoxyethyl)homopiperazine
Brytningsindex 1.4775
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Formel vikt 158.24
Procent renhet 95%