Läs mer
1-(2-Methoxyethyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7036845
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15421488
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55278.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13484-40-7
Molekylformel C7H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 144.218
MDL-nummer MFCD00191214
InChI-nyckel BMEMBBFDTYHTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methoxyethyl piperazine, 1-2-methoxyethyl-piperazine, 1-2-methoxy-ethyl-piperazine, piperazine, 1-2-methoxyethyl, 1-methoxy-2-piperazinylethane, pubchem14209, 2-methoxyethylpiperazine, n-methoxyethyl piperazine, 2-methoxyethyl piperazine, n-methoxyethylylpiperazine
PubChem CID 2734638
IUPAC-namn 1-(2-methoxyethyl)piperazine
LEDER COCCN1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Methoxyethyl)piperazine
Densitet 0.97
Kokpunkt 193°C to 194°C
Flampunkt 87°C (189°F)
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3267
Beilstein 105098
Formel vikt 144.22
Procent renhet 97%