Läs mer
1-(2-Methoxyethyl)piperazine, 98%
Produktkod. 10252762 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10252762
Brand: Thermo Scientific Acros 367110010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 13484-40-7 | C7H16N2O | 144.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13484-40-7
Molekylformel C7H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 144.21
MDL-nummer MFCD00191214
InChI-nyckel BMEMBBFDTYHTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methoxyethyl piperazine, 1-2-methoxyethyl-piperazine, 1-2-methoxy-ethyl-piperazine, piperazine, 1-2-methoxyethyl, 1-methoxy-2-piperazinylethane, pubchem14209, 2-methoxyethylpiperazine, n-methoxyethyl piperazine, 2-methoxyethyl piperazine, n-methoxyethylylpiperazine
PubChem CID 2734638
IUPAC-namn 1-(2-methoxyethyl)piperazine
LEDER COCCN1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Methoxyethyl)piperazine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 193°C to 194°C
Flampunkt 87°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.4730 to 1.475
Kvantitet 1 g
Formel vikt 144.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(2-Methoxyethyl)piperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.