Läs mer
1-(2-Methoxyphenethyl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Methoxyphenethyl)piperazine |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O/c1-16-13(12-5-3-2-4-6-12)11-15-9-7-14-8-10-15/h2-6,13-14H,7-11H2,1H3 |
| Formel vikt | 220.1576 |