Läs mer
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 13418338 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13418338 100 g Glass bottle 100g
10202172 5 g Glass bottle 5g
10215370 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13418338 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126041000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 35386-24-4
Molekylformel C11H18Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 265.18
MDL-nummer MFCD00005958
InChI-nyckel ZGWQDMTYAQEMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methoxyphenyl piperazine, 1-2-methoxy-phenyl-piperazine, 1-o-methoxyphenyl piperazine, 2-mpp, 1-2-methoxyphenyl-piperazine, n-2-methoxyphenyl piperazine, unii-81njo1330a, 1-2-methoxy phenyl piperazine, 2-methoxyphenylpiperazine, piperazine, 1-2-methoxyphenyl
PubChem CID 1346
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 35.0°C to 38.0°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Kokpunkt 130.0°C to 133.0°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 1% max. (o-anisidine) (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5745 to 1.5765
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
IUPAC-namn 1-(2-methoxyphenyl)piperazine
Formel vikt 192.26
Procent renhet 98+%
Fysisk form Liquid After Melting
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.