Läs mer
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Dihydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 30049191
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049191 25 mg
1 options
Produktkod. 30049191 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1247.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Dihydrochloride
CAS 38869-49-7
Analyt- eller komponentnamn 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H16 N2 O . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O.2ClH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;2*1H
LEDER Cl.Cl.COc1ccccc1N2CCNCC2
IUPAC-namn 1-(2-methoxyphenyl)piperazine;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 265.18
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 264.0796 g/mol