Läs mer
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrobromide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O.BrH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 272.0524 |