Läs mer
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11474707
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474707 25 g 25g
11484707 100 g 100g
11494707 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21205.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride is used as reference material for forensic laboratories. It is used in chemical synthesis studies.
Solubility
Soluble in DMSO and Methanol.
Notes
Hygroscopic. Store at -20°C. Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry condition in a well sealed container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5464-78-8
Molekylformel C11H17ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 228.72
MDL-nummer MFCD00012762
InChI-nyckel DDMVHGULHRJOEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, ompp, unii-3xq74ihw73, 1-2-methoxyphenyl piperazine hcl, 1-2-methoxyphenyl-pepipazine hcl, n-2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, 1 2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, 1-2-methoxylphenyl piperazine hydrochloride, dsstox_cid_30037, dsstox_rid_81139
PubChem CID 9899402
IUPAC-namn 1-(2-methoxyphenyl)piperazine;hydrochloride
LEDER COC1=CC=CC=C1N2CCNCC2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Smältpunkt 213°C to 216°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 4276925
Formel vikt 228.72
Procent renhet 97%