Läs mer
1-(2-metoxifyrenyl)piperazinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30179783
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179783 1 g
30179725 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179783 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2661851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5464-78-8
Molekylformel C11 H16 N2 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 228.72
Synonym 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrochloride
IUPAC-namn 1-(2-metoxifyneny)piperazin; hydroklorid
LEDER Cl.COc1ccccc1N2CCNCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O.ClH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
Formel vikt 228.1029