missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(2-metylbenzyl)piperazin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Methylbenzyl)piperazine |
| CAS | 5321-47-1 |
| Molekylformel | C12H18N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2/c1-11-4-2-3-5-12(11)10-14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccccc1CN2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | 1-[(2-metylfenyl)metyl]piperazin |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.28 |
| Formel vikt | 190.147 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?