Läs mer
1,2-metylendioxi-4-nitrobensen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11476616
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476616 5 g 5g
11486616 25 g 25g
11496616 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24838.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 2620-44-2 | Molekylformel: C7H5NO4 | Molekylvikt: 167,12 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2620-44-2
Molekylformel C7H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
MDL-nummer MFCD00005824
InChI-nyckel SNWQAKNKGGOVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrobenzo d 1,3 dioxole, 1,2-methylenedioxy-4-nitrobenzene, 3,4-methylenedioxynitrobenzene, 1,3-benzodioxole, 5-nitro, methylenedioxynitrobenzene, 5-nitrobenzodioxole, 3,4-methylenedioxy-1-nitrobenzene, 5-nitro-2h-1,3-benzodioxole, benzene, 1,2-methylenedioxy-4-nitro
PubChem CID 75798
IUPAC-namn 5-nitro-1,3-bensodioxol
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Methylenedioxy-4-nitrobenzene
Smältpunkt 142 °C till 149 °C
Flampunkt 142 °C (287 °F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 169063
Formel vikt 167.12
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Methylenedioxy-4-nitrobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Methylenedioxy-4-nitrobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.