Läs mer
1-(2-Methylphenyl)ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Methylphenyl)ethanamine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 135.1048 |