Läs mer
1-(2-Methylphenyl)ethanol, 97%
Produktkod. p-7044752
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11347975
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08065.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7287-82-3 | C9H12O | 136.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7287-82-3
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.19
MDL-nummer MFCD00046632
InChI-nyckel SDCBYRLJYGORNK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-2-methylphenyl ethanol, o-tolyl methylcarbinol, 1-2-methylphenyl ethan-1-ol, methyl m-tolyl carbinol, alpha-2-dimethylbenzyl alcohol, 2-tolylethanol, 1-o-tolylethanol, 1-o-tolyl-ethanol, methyl o-tolyl carbinol, 1-o-methylphenyl ethanol
PubChem CID 110953
LEDER CC(O)C1=CC=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Methylphenyl)ethanol
Kokpunkt 78°C to 80°C (2 mmHg)
Brytningsindex 1.5315
Kvantitet 5 g
Beilstein 2205145
IUPAC-namn 1-(2-methylphenyl)ethan-1-ol
Formel vikt 136.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.