Läs mer
1-(2-Methylphenyl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Methylphenyl)piperazine |
| CAS | 39512-51-1 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Piperazine, 1-(2-methylphenyl)-, 1-(2-Methylphenyl)piperazine, 1-(2-Tolyl)piperazine, 1-(o-Methylphenyl)piperazine, 1-o-Tolylpiperazine, 4-(2-Methylphenyl)piperazine, 4-o-Tolylpiperazine, N-(2-Methylphenyl)piperazine, N-(o-Tolyl)piperazine, N-2-Tolylpiper |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2/c1-10-4-2-3-5-11(10)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccccc1N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | 1-(2-methylphenyl)piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.258 |
| Formel vikt | 176.131 |