missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(2-Methylpropyl)-4-[(3RS)-3-[4(-2-methylpropyl)-phenyl]butyl]benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Methylpropyl)-4-[(3RS)-3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butyl]benzene |
| CAS | 2143535-26-4 |
| Molekylformel | C24 H34 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-(2-Methylpropyl)-4-[(3RS)-3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butyl]benzene, Ibuprofen Imp. I (EP), Benzene, 1,1'-(1-methyl-1,3-propanediyl)bis[4-(2-methylpropyl)- (ACI), 1,1'-(1-Methyl-1,3-propanediyl)bis[4-(2-methylpropyl)benzene] (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34/c1-18(2)16-22-10-8-21(9-11-22)7-6-20(5)24-14-12-23(13-15-24)17-19(3)4/h8-15,18-20H,6-7,16-17H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(CCC(C)c2ccc(CC(C)C)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(2-methylpropyl)-4-[4-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butan-2-yl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.53 |
| Formel vikt | 322.2661 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?