Läs mer
1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-one, Mikromol™
Beskrivning
1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-one |
| CAS | 72544-16-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H17 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(2-methylpropyl)-4-Piperidinone, 1-(2-Methylpropyl)-4-piperidone, 1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-one, 1-Isobutyl-4-piperidinone, 1-Isobutyl-4-piperidone, N-Isobutyl-4-piperidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO/c1-8(2)7-10-5-3-9(11)4-6-10/h8H,3-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)CN1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC-namn | 1-(2-methylpropyl)piperidin-4-one |
| Visa mer |