Läs mer
1-[2-(morfolin-4-ylmetyl)fenyl]metanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10719605
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10719605 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10163134 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10399602 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10719605 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48613EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 91271-82-8
Molekylformel C12H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 206.289
InChI-nyckel NMFAEZHWSZZJOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholinomethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 2-morpholin-4-ylmethyl benzyl amine
PubChem CID 4962390
IUPAC-namn [2-(morfolin-4-ylmetyl)fenyl]metanamin
LEDER C1COCCN1CC2=CC=CC=C2CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 206.29
Procent renhet 95%