Läs mer
1-(2-morfolinoetyl)-lh-pyrazol-4-borsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10451124
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10451124 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10451124 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00049DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 864754-18-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C15H26BN3O3
MDL-nummer MFCD08062342
Kvantitet 1 g
Synonym 4-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl ethyl morpholine, 1-2-morpholinoethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-morpholinoethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-2-morpholinoethyl pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-morpholinoethyl-1h-pyrazol-4-boronic acid pinacol ester, 4-2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethyl morpholine, 4-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethyl morpholine
InChI-nyckel FBAPTUAEBQMVEY-UHFFFAOYSA-N
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2)CCN3CCOCC3
IUPAC-namn 4-[2-[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]etyl]morfolin
Molekylvikt (g/mol) 307.201
PubChem CID 17749924
Formel vikt 307.2
Procent renhet 97%