Läs mer
1,2-Naftalensäureanhydrid, TRC
Produktkod. 30472936
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30472936 100 mg
1 options
Produktkod. 30472936 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN363003100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Naphthalic Anhydride
CAS 5343-99-7
Molekylformel C12H6O3
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12(14)15-11/h1-6H
LEDER O=C1OC(=O)c2c1ccc3ccccc23
IUPAC-namn benzo[e][2]benzofuran-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 198.17
Formel vikt 198.0317