Läs mer
1,2-naftalenon-4-sulfonsyranatriumsalt, 97 %
Produktkod. 11488753
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488753 100 g 100g
11478753 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488753 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10507.22
 Begränsad artikel
CAS: 521-24-4 | C10H5NaO5S | 260,195 g/mol
Kolorimetrisk bestämning av aminosyror och aminer1,2-naftokinon-4-sulfonsyranatriumsalt används för kolorimetrisk bestämning av aminosyror, aminer och prokainhydroklorid i farmaceutiska preparat. Det används också för karakterisering av phanerochaete chrysosporium. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i syntesen av kolhydratbaserade naptokinoner, som fungerar som anticancermedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Kolorimetrisk bestämning av aminosyror och aminer1,2-naftokinon-4-sulfonsyranatriumsalt används för kolorimetrisk bestämning av aminosyror, aminer och prokainhydroklorid i farmaceutiska preparat. Det används också för karakterisering av phanerochaete chrysosporium. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i syntesen av kolhydratbaserade naptokinoner, som fungerar som anticancermedel.
Löslighet
Löslig i vatten och aceton. Något lösligt i alkohol och etanol. Olösligt i kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 521-24-4
Molekylformel C10H5NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 260.195
MDL-nummer MFCD00001700
InChI-nyckel UBLXEEBHYISRFM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,2-naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt, sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium beta-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulfonate, sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate, unii-t7185hp5sh, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulphonate, beta-naphthoquinone-4-sulfonate sodium salt, 1-naphthalenesulfonic acid, 3,4-dihydro-3,4-dioxo-, sodium salt, chembl61245
PubChem CID 516996
IUPAC-namn natrium;3,4-dioxonaftalen-1-sulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt
Smältpunkt ∼289 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 4169788
Merck Index 14,8646
Löslighetsinformation Löslig i vatten och aceton; Lätt löslig i alkohol och etanol; Olöslig i kloroform.
Formel vikt 260.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.