Läs mer
1,2-nafthokinon-4-sulfonsyra natriumsalt, 98 %
Produktkod. 10578833 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10578833 10 g Glasflaska 10g
10075770 25 g Glasflaska 25g
10269410 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10578833 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 415400100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 521-24-4 | C10H5NaO5S | 260,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 521-24-4
Molekylformel C10H5NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 260.19
MDL-nummer MFCD00001700
InChI-nyckel UBLXEEBHYISRFM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,2-naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt, sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium beta-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulfonate, sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate, unii-t7185hp5sh, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulphonate, beta-naphthoquinone-4-sulfonate sodium salt, 1-naphthalenesulfonic acid, 3,4-dihydro-3,4-dioxo-, sodium salt, chembl61245
PubChem CID 516996
IUPAC-namn natrium;3,4-dioxonaftalen-1-sulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 289,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (Iodometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 02, 330
Merck Index 15, 8777
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 33,3 g/L (20 °C)
Formel vikt 260.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.