Läs mer
1,2-Naphthoquinone, 95%, Tech.
Produktkod. 10138003 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10138003 1 g Glasflaska 1g
10229323 5 g Glasflaska 5g
10553731 10 g Glasflaska 10g
10553921 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10138003 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171230010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 524-42-5 | C10H6O2 | 158.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 524-42-5
Molekylformel C10H6O2
Molekylvikt (g/mol) 158.16
MDL-nummer MFCD00001698
InChI-nyckel KETQAJRQOHHATG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-naphthoquinone, 1,2-naphthalenedione, o-naphthoquinone, beta-naphthoquinone, 1,2-naphthaquinone, 1,2-naftochinon, .beta.-naphthoquinone, 1,2-naftochinon czech, ccris 1558, 1,2-dihydronaphthalene-1,2-dione
PubChem CID 10667
ChEBI CHEBI:34055
IUPAC-namn naftalen-1,2-dion
LEDER O=C1C=CC2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Naphthoquinone
Namnnotering tech., 97%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 136.0°C to 141.0°C
Färg Färglös eller vit till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 07, 709
Fieser 01,713
Merck Index 15, 6479
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in 5% naoh,5% nahco3 and conc. h2so4,soluble in alcohol,benzene and ether
Formel vikt 158.16
Procent renhet 95%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Crystalline Mass or Waxy Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Naphthoquinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.