Läs mer
1-(2-Naphthyl)ethanol, 97%
Produktkod. 15458829
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458829 1 g 1g
11486720 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05108.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7228-47-9 | C12H12O | 172.227 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7228-47-9
Molekylformel C12H12O
Molekylvikt (g/mol) 172.227
MDL-nummer MFCD00004111
InChI-nyckel AXRKCRWZRKETCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethanol, +/--1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethan-1-ol, alpha-methylnaphthalene-2-methanol, .alpha.-methyl-2-naphthalenemethanol, pubchem9427, acmc-209gxz, acmc-1azul, methyl 2-naphtylcarbinol
PubChem CID 98243
IUPAC-namn 1-naftalen-2-yletanol
LEDER CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Naphthyl)ethanol
Smältpunkt 72°C to 75°C
Kokpunkt 170°C (13 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1907449
Formel vikt 172.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.