Läs mer
1-[2-nitro-4-(trifluormetyl)fenyl]piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10202822
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10202822 1 g 1g
11390517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10202822 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB03244DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 58315-38-1
Molekylformel C11H12F3N3O2
Molekylvikt (g/mol) 275.231
MDL-nummer MFCD00052613
InChI-nyckel YOBUPGXTLFRIJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl-piperazine, n-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenyl-piperazine, piperazine,1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 2771407
IUPAC-namn 1-[2-nitro-4-(trifluormetyl)fenyl]piperazin
LEDER C1CN(CCN1)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 275.23
Procent renhet 97%