Läs mer
1-(2-Nitroethyl)-2-naphthol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Nitroethyl)-2-naphthol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO3/c14-12-6-5-9-3-1-2-4-10(9)11(12)7-8-13(15)16/h1-6,14H,7-8H2 |
| Formel vikt | 217.0739 |