Läs mer
1-(2-Nitrophenyl)piperazine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15403547
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15403547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26773.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59084-06-9
Molekylformel C10H14N3O2
Molekylvikt (g/mol) 208.24
MDL-nummer MFCD00040728
InChI-nyckel YJRCDSXLKPERNV-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-2-nitrophenyl piperazine, 1-2-nitro-phenyl-piperazine, 2-nitrophenyl piperazine, 1-2-nitrophenyl piperazin, nitrophenylpiperazine, acmc-20ahsu, pubchem14574, 4-nitrophenyl piperazine
PubChem CID 100949
IUPAC-namn 1-(2-nitrophenyl)piperazine
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1N1CC[NH2+]CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Nitrophenyl)piperazine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 207.23
Procent renhet 95%