missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-O-Cyclohexylidene myo-Inositol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-O-Cyclohexylidene-myo-inositol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O6/c13-6-7(14)9(16)11-10(8(6)15)17-12(18-11)4-2-1-3-5-12/h6-11,13-16H,1-5H2/t6-,7-,8+,9+,10-,11+/m1/s1 |
| Formel vikt | 260.126 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?