Läs mer
1,2-O-Cyclohexylidene myo-Inositol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-O-Cyclohexylidene-myo-inositol |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O6/c13-6-7(14)9(16)11-10(8(6)15)17-12(18-11)4-2-1-3-5-12/h6-11,13-16H,1-5H2/t6-,7-,8+,9+,10-,11+/m1/s1 |
| Formel vikt | 260.126 |