missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-O-Isopropylidene-6-methyl-sulfonyl-Alpha-D-glucofuranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-O-Isopropylidene-6-methyl-sulfonyl-a-D-glucofuranose |
| CAS | 33557-25-4 |
| Molekylformel | C10 H18 O8 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O8S/c1-10(2)17-8-6(12)7(16-9(8)18-10)5(11)4-15-19(3,13)14/h5-9,11-12H,4H2,1-3H3/t5-,6+,7-,8-,9-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@H]2O[C@H]([C@H](O)COS(=O)(=O)C)[C@H](O)[C@H]2O1 |
| IUPAC-namn | [(2R)-2-[(3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]-2-hydroxyethyl] methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.31 |
| Formel vikt | 298.0722 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?