Läs mer
1,2-O-isopropyliden-alfa-D-glukofuranos
Produktkod. 11426770
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426770 25 g 25g
11416770 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11426770 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10688.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18549-40-1 | C9H16O6 | 220,221 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18549-40-1
Molekylformel C9H16O6
Molekylvikt (g/mol) 220.221
MDL-nummer MFCD00063244
InChI-nyckel BGGCXQKYCBBHAH-OZRXBMAMSA-N
Synonym 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, monoacetone glucose, 1,2-o-isopropylidene-d-glucofuranose, monoacetone-d-glucose, 1r-1-3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, 1r-1-3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, glucofuranose, 1,2-o-isopropylidene-, alpha-d, pubchem23862, micro yen+/-ui feminineaeiinic, 1,2-o-isopropylidene--d-glucofuranose
PubChem CID 87704
IUPAC-namn (1R)-1-[(3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxi-2,2-dimetyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]etan-1,2-diol
LEDER CC1(OC2C(C(OC2O1)C(CO)O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Smältpunkt 159 °C till 160 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 82670
Formel vikt 220.22
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.